物質
PTFE/silicone septum (bonded to cap)
blue polypropylene cap
clear glass vial (with graduated marking spot)
特徴
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
オートサンプラー互換性:
アジレント
アジレント1050/1090A
アジレント1100/1200
アジレント7673A、7683
アジレント5890/7985A/6890
日立
AS-1000、AS-2000、AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL、GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
パーキンエルマー
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100、200
島津LCオートサンプラー
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
ウォーターズ
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
アジレント
アジレント1050/1090A
アジレント1100/1200
アジレント7673A、7683
アジレント5890/7985A/6890
日立
AS-1000、AS-2000、AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL、GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
パーキンエルマー
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100、200
島津LCオートサンプラー
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
ウォーターズ
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
関連製品
製品番号
詳細
価格
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
この製品を見ている人はこちらもチェック
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(1), 107-113 (2019-12-07)
The non-enzymatic cleavage rates of amide bonds located in peptides in aqueous solution is pH-dependent and involves two distinct mechanisms: direct hydrolysis (herein termed "scission") and intramolecular aminolysis by the N-terminal amine (herein termed "backbiting"). While amide bond cleavage has