安全性情報
27509
Supelco
バイアル、スクリューキャップ、目盛付、キャップ、組み立て済み
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE liner
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥30,000
¥30,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥30,000
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥30,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
特徴
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
23 mm × 85 mm
容量
22 mL
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)