戻る
バイアル、スクリューキャップ、目盛付、キャップ、組み立て済み
Products
出荷
即日発送 (1)
製品区分
vials (4)
ブランド
Supelco (3)
OD(mm)
量(mL)
施栓系の種類
色
バイアルボトルの材質
バイアルボトルの色
容量
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
27507
バイアル、スクリューキャップ、目盛付、キャップ、組み立て済み,
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE liner
表示
価格を表示
27508
バイアル、スクリューキャップ、目盛付、キャップ、組み立て済み,
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE liner
表示
価格を表示
27506-U
バイアル、スクリューキャップ、目盛付、キャップ、組み立て済み,
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H 15 mm × 45 mm, PTFE liner
表示
価格を表示
27509
バイアル、スクリューキャップ、目盛付、キャップ、組み立て済み,
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE liner