27508
¥24,200
出荷予定日2025年6月01日
1 of 10
Supelco
27026
バイアル、透明ガラス製、スクリュートップ、目盛り付き(バイアルのみ)
27161
バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質Thermosetキャップ(緑色)付き、組立済み、100本入り
27162
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製(キャップは付属しません)
27211
バイアル、ネジ蓋式ポリプロピレンオープントップキャップ、 組立済み、 100個/パッケージ
27519
バイアル、穴開きキャップ付きスクリュートップ、目盛り付き、組立済み
27049
27088-U
バイアル、スクリュートップ、褐色ガラス(キャップは付属しません)
27159
バイアル、フェノール樹脂製穴開きキャップ付きスクリュートップ、組立済み
27003
27163
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り
PTFE linerblack phenolic solid capclear glass vial
closure type black phenolic solid top capclosure type screw top vial
pkg of 100 ea
21 mm × 70 mm
15 mL
thread for 18-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析化学
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
27024
27138