Merck
27172-U
Supelco
バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質Thermosetキャップ(緑色)付き、組立済み、100本入り
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
別名:
22 mL透明バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き穴なしキャップ、100個
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥27,100
¥27,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥27,100
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥27,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
特徴
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
23 mm × 85 mm
容量
22 mL
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vials (22mL), screw top with green Thermoset cap are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)