Merck
27150-U
Supelco
バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質Thermosetキャップ(緑色)付き、組立済み、100本入り
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
別名:
PK100 7ML透明バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質キャップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
特徴
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
17 mm × 60 mm
容量
7 mL
フィッティング
thread for 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
バイアルは、オートサンプラーからサンプルを注入するのに適しています。オートサンプラーの針は、注入中にキャップを突き通し、必要なアリコート(分量)のサンプルをバイアルから抜き取ります。透明ガラスと琥珀色ガラスは基本的に同じ不活性な性質を示します。
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート