Merck
23201
Supelco
Space Saver(保存用ラック)
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack), well opening 23.1 mm, pkg of 5 ea
別名:
21~23mmバイアル用ラック(5個入り)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
red polypropylene rack
詳細
vial size: 15-22 mL
特徴
positions 36 vials per rack
包装
pkg of 5 ea
ラックL × W × H
320 mm × 90 mm × 30 mm
ウェル開口部
23.1 mm
適合性
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
スクリューキャップビンとクリンプシールキャップビンに入れた試料を経済的かつ便利に保存します。空の状態でも満杯の状態でも、積み重ねることができます。120°Cでオートクレーブ処理が可能です。各ケースに5個のラックが入っています。
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
資料
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.