戻る
Septa, Thermoseal
®
, pkg 100
Products
製品区分
septa (2)
ブランド
Supelco (2)
直径(mm)
OD(mm)
色
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
27193
Septa, Thermoseal
®
, pkg 100,
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7mL vial
表示
価格を表示
27195
Septa, Thermoseal
®
, pkg 100,
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22mL vial