Merck
27512
Supelco
セプタム、青色PTFE/白色シリコン
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥13,300
¥13,300
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥13,300
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥13,300
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
物質
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C max. temp.
外径
13 mm
直径×厚み
13 mm × 0.060 in.
適合性
for use with 7 mL vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Septa, blue PTFE/white silicone (blue PTFE/white silicone) has been used as a part of injection port in the gas chromatographic (GC) analysis of nitrous oxide, methane and carbon-dioxide gases in soil samples subjected to irrigation.[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nitrous oxide, carbon dioxide and methane emissions from irrigated cropping systems as influenced by legumes, manure and fertilizer.
Ellert H B and Janzen H H
Canadian Journal of Soil Science, 88(2), 207-217 (2008)