Merck
27138
Supelco
バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質Thermosetキャップ(緑色)付き、組立済み、100本入り
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
別名:
4 ml透明バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付きソリッドキャップ、100個
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥15,200
¥15,200
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥15,200
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥15,200
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
物質
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
特徴
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
15 mm × 45 mm
容量
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
GC/MS/MSを用いた残留分析において血清をデカントする際に用いられます。[1]また、塩化オキサリルのジオキサン溶液と、亜鉛やマグネシウムなどの陽性金属の反応を調べる際に、反応およびデベロップメントチャンバーとして用いられています。[2]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zn-Mediated Reduction of Oxalyl Chloride Forming CO and Its Application in Carbonylation Reactions.
Markovic?, Martin, et al.
Organic Letters, 17.22, 5618-5621 (2015)
Human maternal and umbilical cord blood concentrations of polybrominated diphenyl ethers.
Foster, Warren G., et al.
Chemosphere, 84.10, 1301-1309 (2011)