Merck
27151
Supelco
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製(キャップは付属しません)
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
17 mm × 60 mm × 9.5 mm
容量
7 mL
フィッティング
thread for 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
バイアルは基本的にオートサンプラーからサンプルを注入するのに適しています。2 mLのバイアルがより一般的に使用されますが、様々なサイズをご用意しています。注入の際にオートサンプラーの針をキャップに突き刺し、バイアルから必要なアリコートのサンプルを抜き出します。
アプリケーション
この化合物は同位体分析用大気水蒸気を決定するための蒸気トラップで使用されています。さらに、リノール酸メチルエステルを添加した凍結乾燥ニワトリ筋原線維の酸化の測定においてガスクロマトグラフィ/質量分析(GC/MS)法と組み合わせた固相微量抽出(SPME)でも使用されています。
保管分類コード
NOHAZ - NOHAZ : Non Hazardous Substance
適用法令
Jan Code
27151:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Oona McPolin. Taylor
An Introduction to HPLC for Pharmaceutical Analysis, 49-49 (2009)
Solid phase microextraction- gas chromatography for quantifying headspace hexanal above freeze-dried chicken myofibrils.
Goodridge, Carolyn F., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51.15, 4185-4190 (2003)
A rapid method for the sampling of atmospheric water vapour for isotopic analysis.
Peters, Leon I., and Dan Yakir.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24.1, 103-108 (2010)