27115U
27115-U
別名:
Amber Glass Storage Vials
¥7,580
出荷可能日2025年4月17日詳細
1 of 10
Supelco
27141
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り
27091-U
27083-U
バイアル、スクリュートップ、褐色ガラス(キャップは付属しません)
27142
Screw cap, solid top with aluminum liner
854190
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製(キャップは付属しません)
Z291633
12×32 mm標準スクリュースレッドオートサンプラーバイアル
27267-U
27018
穴を開けられるPTFE/シリコーンセプタムとスクリューキャップとの組合せ
507628
27163
amber glass vial
closure type screw top vial
pkg of 100 ea
15 mm × 45 mm × 8 mm
4 mL
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析化学
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 8
27217
バイアル、スクリュートップ、シラン処理済み
27111
27072-U
27006
バイアル、フェノール樹脂製穴開きキャップ付きスクリュートップ、組立済み
27031
27144
セプタム、褐色PTFE/シリコン