27506U
27506-U
¥14,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
1 of 10
Supelco
27141
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り
27507
バイアル、スクリューキャップ、目盛付、キャップ、組み立て済み
27134
バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質Thermosetキャップ(緑色)付き、組立済み、100本入り
27508
27340
バイアル、洗浄・組立済み, ラベル100枚
Sigma-Aldrich
Z123358
Presslok demountable cell holder
854190
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製(キャップは付属しません)
Millipore
1.05287
GranuCult® Xylose Lysine Deoxycholate agar
1.07228
バッファードペプトン水
1.05396
MacCONKEY broth
PTFE linerblack phenolic solid capclear glass vial
closure type black phenolic solid top capclosure type screw top vial
pkg of 100 ea
15 mm × 45 mm
4 mL
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
HPLC/GCカラム・溶媒・TLC・クロマト用担体
分析化学
分析用バイアル
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.