安全性情報
12024AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
CHIROBIOTIC T カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥241,000
¥241,000
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥241,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥241,000
出荷可能日2025年4月28日詳細
製品名
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L63
詳細
HPLC column
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
teicoplanin glycopeptide phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
動作pH範囲
3.8-6.8
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CHIROBIOTIC® TおよびT2にはキラル選択剤としてテイコプラニンが含まれます。これらのカラムにより、多数の分子クラスについて独自の選択性が得られ、α、β、γおよび環状アミノ酸、N-誘導体化アミノ酸、ヒドロキシカルボン酸、カルボン酸およびフェノールを含む酸性化合物、小ペプチド、中性芳香族分析物ならびに環状芳香族および脂肪族アミンを特異的に非誘導体化します。キラルクラウンエーテルまたはリガンド交換型CSPで通常得られる分離がCHIROBIOTIC® TおよびT2でも可能ですが、移動相が水-アルコールのようにはるかにシンプルです。さらに、既知のすべてのβブロッカー(アミノアルコール類)およびジヒドロクマリンについて分析が行われています。CHIROBIOTIC® TおよびT2は、結合化学および支持粒子の孔径の面で差異があり、選択性および分取能が異なります。
  • 結合相:テイコプラニン
  • 操作pH範囲3.8~6.8
  • 粒径:5、10または16 μm
  • 孔径:100 Å (CHIROBIOTIC®T)、または200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
CHIROBIOTIC FAQ
CHIROBIOTICの参考文献目録
キラル製品文献
アプリケーション
  • 尿サンプル中のサルブタモール検出のためのキラル液体クロマトグラフィー-質量分析法(LC-MS/MS)の開発:この研究では、尿サンプル中のサルブタモールエナンチオマーの検出および定量のための LC-MS/MS 法の開発に、Astec CHIROBIOTIC T キラル HPLC カラムを使用しています。この応用例は、生体医学および臨床研究、特に生体マトリックス中のキラル薬物の分析におけるカラム′の有用性を示しています(Chan et al., 2016)。
  • 大環状糖ペプチドベース相における 2-アミノモノおよびジヒドロキシシクロペンタンカルボン酸および 2-アミノジヒドロキシシクロヘキサンカルボン酸の高性能液体クロマトグラフィーによるエナンチオ分離:この研究では、Astec CHIROBIOTIC T キラル HPLC カラムを使用した各種アミノ酸のエナンチオ分離に焦点を当て、複雑なキラル分子の分離におけるその有効性を強調しています。この研究は、化学および製薬研究におけるアミノ酸および関連化合物のエナンチオ選択的分析におけるカラム′の応用を強調しています(Berkecz et al., 2009)。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想なLiChropur試薬を見つけてください。
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
12024AST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zahid Ali et al.
Journal of chromatography. A, 1052(1-2), 199-204 (2004-11-06)
The solvation parameter model is used to characterize the retention properties of a 3-aminopropylsiloxane-bonded (Alltima amino), three 3-cyanopropylsiloxane-bonded (Ultrasphere CN, Ultremex-CN and Zorbax SB-CN), a spacer bonded propanediol (LiChrospher DIOL) and a multifunctional macrocyclic glycopeptide (Chirobiotic T) silica-based stationary phases
Balázs Visegrády et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 53(1-3), 15-24 (2002-10-31)
This contribution deals with comparative studies on the chiral separation of thiazide diuretics using cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) (Chiralcel OD-RH), cellulose tris(4-methylbenzoate) (Chiralcel OJ-R) and teicoplanin (Chirobiotic T) phases. All columns showed good chiral recognition ability for this class of compounds. Out
Felikss Mutulis et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(17), 5787-5810 (2007-07-10)
Two hundred and ten tertiary amides were prepared on solid phase. Diamines were coupled to activated carboxylated Wang polymer, and the polymeric substituted benzyloxycarbonyl protected diamines obtained were reacted with aldehydes or ketones in trimethyl orthoformate giving resin attached Schiff
B Mistry et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 758(2), 153-161 (2001-08-07)
A sensitive and stereoselective high-performance liquid chromatographic assay for the determination of the enantiomers of metoprolol (R- and S-) and the diastereoisomers of alpha-hydroxymetoprolol (IIA, IIB) in plasma is reported. Chromatography involved direct separation of enantiomers using a Chirobiotic T
Syntheses of racemic and non-racemic silicon- and germanium-containing a-amino acids of the formula type H2NCH(CH2ElR3)COOH (El=Si, Ge; R=organyl) and incorporation of d-H2NCH(CH2SiMe3)COOH and d-H2NCH(CH2GeMe3)COOH into biologically active decapeptides: a study on C/Si/Ge bioisosterism
Merget, Markus, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 628 (2), 183-194 (2001)
関連コンテンツ
Astec CHIROBIOTIC™ T Chiral HPLC Columns - CHIROBIOTIC phases are based on covalently bonding macrocyclic glycoproteins to a high purity, spherical silica gel in such a way as to establish its stability while retaining essential components for chiral recognition.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC表示を増やす
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf