Merck
15024AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
Chirobiotic V2 TM=[「Astec」]クロマトグラフィーカラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Astec® CHIROBIOTIC® V2 キラル HPLC カラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L88
詳細
HPLC column
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
vancomycin phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
200 Å
動作pH範囲
3.5-7.0
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
中性分子、アミド、酸、エステルおよびアミンは、これらのバンコマイシンベースの CSP に対して相当なエナンチオ選択性を示します。さまざまな二級アミンと三級アミンが、極性イオンモードの CHIROBIOTIC® V上で分離されています。CHIROBIOTIC® Vは、タンパク質ベースの固定相の多くの分離特性を明らかにしましたが、優れた安定性とはるかに高いサンプル容量を有しています。分離の報告がなかったいくつかのキラル分析物が、他のあらゆるキラル固定相上で分離されています。CHIROBIOTIC® VとV2 は、それらの結合化学において担持粒子の孔径が異なるため、それらに異なる選択性と調整能力をもたらしています。
  • 結合相:バンコマイシン
  • pH調整範囲:3.5~7.0
  • 粒子径:5、10または16 μm
  • 孔径:100 Å(CHIROBIOTIC® V)または200 Å(CHIROBIOTIC® V2)
CHIROBIOTICのよくある質問
CHIROBIOTICの参考文献目録
キラル製品資料
アプリケーション
  • 液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法によるヒト毛髪中のデキストロメトルファンおよびレボメトルファンのキラル分析: この研究では、CHIROBIOTIC® V2 カラムを使用してヒト毛髪中のデキストロメトルファンおよびレボメトルファンのキラル分離を行い、法医学的薬毒物分析における精密なエナンチオマー分析へのカラム′の応用を強調しました(Ji et al., 2022)。
  • ラット血漿中の d,l-テロメチルフェニデート、d,l-テロエチルフェニデート、d,l-テロリタリン酸のエナンチオ選択性同定のための、UFLC-MS/MS 法の開発と検証: この研究は、ラットにおける薬物動態研究における CHIROBIOTIC® V2 の応用を実証し、医薬品開発や治療モニタリングに極めて重要なエナンチオ選択的定量法を確立しました(Zhang et al., 2016)。
  • 糖タンパク質をベースとする固定相でのキラル分離を用いた(R)-ワルファリンおよび(S)-ワルファリンの測定のための新しい高性能液体クロマトグラフィー法: ワルファリンのエナンチオマーを分離するための新規 HPLC 法の開発における CHIROBIOTIC® V2 カラムの使用は、臨床分析および治療薬モニタリングにおけるその有用性を裏付けるものであり、生物医学研究における幅広い適用可能性を示しています(Malakova et al., 2009)。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適な LiChropur 試薬を見つけてください
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chromatography Liquid Chiral Separations
Xiao, T.L., et al.
Encyclopedia of Separation Science, 1-15 (2000)
New chemo-enzymatic approaches for the synthesis of (R)- and (S)-bufuralol
Nagy, Botond, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 25 (18-19), 1316-1322 (2014)
Doris Frühauf et al.
Journal of chromatography. A, 1269, 242-254 (2012-10-30)
A sub-minute enantioselective normal phase high performance liquid chromatographic (HPLC) method for the analysis of a chiral precursor molecule employed frequently in folic acid syntheses was developed, optimized and successfully validated according to ICH-guidelines. It could be shown that ultra-high
Validation of a chiral liquid chromatography?tandem mass spectrometry method for the determination of pantoprazole in dog plasma
Chen, Meixia, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 906, 85-90 (2012)
Enantioselective and sensitive determination of carvedilol in human plasma using chiral stationary-phase column and reverse-phase liquid chromatography with tandem mass spectrometry
Jiang, Juanjuan, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 960, 92-97 (2014)
プロトコル
Efficient LC-MS separation of methamphetamine enantiomers in urine allows sensitive differentiation of illicit D-methamphetamine from over-the-counter L-methamphetamine.
Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
尿中の医薬品エナンチオマーをLC/MS分析するための最適化された分析前処理法とキラルクロマトグラフィー方法
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
関連コンテンツ
Astec CHIROBIOTIC™ V2 Chiral HPLC Columns offered by Sigma-Aldrich. The polar organic and the polar ionic modes have become increasingly popular largely because of their ideal compatibility with MS detection and preparative LC.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC表示を増やす