テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: 15 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
forensics and toxicology
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
Clenbuterol hydrochloride, ≥95%
(±)-Metoprolol (+)-tartrate salt, ≥98% (titration), powder
(±)-Sotalol hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Atenolol, ≥98% (TLC), powder
Standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)