Merck
G004553
HPLCによる3-メチルアスパラギン酸エナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] water; [C] formic acid; (80:20:0.02, A:B:C)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: ELSD
injection: 4 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    DL-threo-β-Methylaspartic acid
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)