Merck
G004543
HPLCによるイソプロテレノールエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] triethylamine; (55:45:0.3:0.2, A:B:C:D)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    (±)-Isoproterenol hemisulfate salt
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)