Merck
21150AST
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Stand-Alone (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
別名:
Guard Cartridge System
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥39,000
¥39,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥39,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
¥39,000
Check Cart for Availability
製品名
Supelguardガードカートリッジホルダー, Stand-Alone (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
物質
stainless steel holder
品質水準
詳細
swivel design
包装
pkg of 1 ea
フィッティング
10-32 female (Valco compatible)
適合性
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stand-alone guard column holder fits 2 cm x 2, 3, and 4 mm I.D. Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC guard cartridges. It accommodates standard 1/16" O.D. Valco-type nuts and ferrules. One end of this holder has a freely rotating inlet/outlet port, which allows for complete rotation of tubing on one side of the holder. Cartridges, tubing, nuts, and ferrules are not included.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
関連コンテンツ
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.