Merck
G004542
HPLCによる葉酸エナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® T (RP モード)
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] 1% triethylamine acetate, pH 4.5; [B] ethanol; (50:50, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 1.25 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Folinic acid calcium salt hydrate, BioXtra, ≥99.0% (HPLC)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)