Merck
G004572
HPLCによるt-BOC-チロシンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 6; [B] methanol; (90:10, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)