Merck
G004554
HPLCによるピペコリン酸エナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (50:50, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 1 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
life science and biopharma
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Pipecolinic acid, 98%
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)