Merck
Z2626
Sigma-Aldrich
ザラゴジン酸A 三ナトリウム塩
from microbial, ≥95% (HPLC), lyophilized powder, squalene synthase inhibitor
別名:
L-694,599, スクアレスタチン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥98,200
¥98,200
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥98,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H43O14Na3
CAS番号:
分子量:
756.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.77
¥98,200
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
製品名
ザラゴジン酸A 三ナトリウム塩, ≥95% (HPLC), microbial
由来生物
microbial
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
溶解性
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
ザラゴジン酸A三ナトリウム塩は、次の用途で使用されています。
  • 創傷治癒に対するその作用を試験するために創傷スクラッチアッセイでヒト胚腎細胞に用いる無血清培地の成分として。[1]
  • 間質細胞において、スクアレンシンターゼとも呼ばれるファルネシル二リン酸ファルネシルトランスフェラーゼ1(FDFT1)の阻害剤として。[2]
  • T細胞においてコレステロール合成阻害剤として。[3]
生物化学的/生理学的作用
哺乳類, 真菌, 酵母(Saccharomyces cervisiae)スクアレンンシンタ-ゼのin vivo, in vitroにおける強力なインヒビタ-です。スクアレンシンタ-ゼはステロ-ル合成の初期に働く酵素であり、ファルネシルピロリン酸の還元縮合を触媒してスクアレンを合成します。ザラゴジン酸はスクアレンシンタ-ゼインヒビタ-として霊長類の血漿コレステロ-ル濃度を低下させます。ラットをザラゴジン酸で処理すると、肝臓の低密度リポタンパク質(LDL)レセプタ-のmRNAレベルが増加します。
法的情報
Merck Sharp & Dohme (MSD)(ニュージャージー州ケニルワース)の制限付きライセンスのもとで製造・販売
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Z2626-5MG-PW:
Z2626-VAR:
Z2626-5MG:
Z2626-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isoprenoids increase bovine endometrial stromal cell tolerance to the cholesterol-dependent cytolysin from Trueperella pyogenes
Griffin S, et al.
Biology of Reproduction, 99(4), 749-760 (2018)
Topical mevastatin promotes wound healing by inhibiting the transcription factor c-Myc via the glucocorticoid receptor and the long non-coding RNA Gas5
Sawaya AP, et al.
Test, 293(4), 1439-1449 (2018)
OX40 complexes with phosphoinositide 3-kinase and protein kinase B (PKB) to augment TCR-dependent PKB signaling
So T, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 186(6), 3547-3555 (2011)
Y Ichinose et al.
Gene, 80(2), 315-323 (1989-08-15)
We have isolated cDNA clones encoding the mouse cytokeratin No. 19 (Ck 19) from an intestinal cDNA library using synthetic oligodeoxyribonucleotides as probes. We obtained four independent clones, which correspond to about 1.4-kb of ck19 cDNA. Nucleotide sequence analysis revealed
Gudrun Koch et al.
Cell chemical biology, 24(7), 845-857 (2017-07-04)
Scaffold proteins are ubiquitous chaperones that bind proteins and facilitate physical interaction of multi-enzyme complexes. Here we used a biochemical approach to dissect the scaffold activity of the flotillin-homolog protein FloA of the multi-drug-resistant human pathogen Staphylococcus aureus. We show
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research