Merck
V9131
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗ビンキュリン抗体 マウス宿主抗体
enhanced validation
clone hVIN-1, ascites fluid
別名:
モノクロナール抗ビンキュリン マウス宿主抗体, ビンキュリン抗体, ビンキュリン抗体 - マウスで産生されたモノクローナル抗ビンキュリン抗体, 抗ビンキュリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
hVIN-1, monoclonal
分子量
antigen 116 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured human fibroblasts
western blot: 1:200 using extract of human fibroblasts
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
関連するカテゴリー
詳細
モノクローナル抗ビンキュリン(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化BALB/cマウス脾細胞の融合により作成されたhVIN-1ハイブリドーマに由来します。ビンキュリンは、介在板(心筋)、筋腱接合部(骨格筋)、神経筋接合部および平滑筋の膜結合濃密体の筋膜付着物に局在します。ウイルスの形質転換を受けている多くの細胞種において、ビンキュリンはロゼットまたはポドソームに再分配されます。
特異性
モノクローナル抗ビンキュリンは、間接免疫蛍光標識を用いて組織および培養細胞中の細胞-細胞および細胞-基質接触部でビンキュリンを特異的に染色します。抗体は、免疫ブロッティングにおいて116 kDaのビンキュリンバンドと反応します。 本製品は多くの種のビンキュリンと反応します。 ヒト、ウシ、ニワトリ、イヌ、ラット、マウス、シチメンチョウ、およびアフリカツメガエルと良好な反応性が得られます。本抗体は、平滑筋メタビンキュリンとの交差反応性を示します。
細胞-細胞および細胞-基質間接触におけるビンキュリンを特異的に標識します。ヒトビンキュリンと強く反応します。平滑筋メタビンキュリンとの交差反応性が認められます。
免疫原
子宮から精製されたヒトビンキュリン。
アプリケーション
マウスで産生されるモノクローナル抗ビンキュリン抗体は以下で使用されています:
  • ウェスタンブロット法
  • 免疫蛍光染色
  • 免疫組織化学
生物化学的/生理学的作用
ビンキュリンは細胞-細胞および細胞-細胞外マトリックス接着型接合部の細胞質面に関連する細胞骨格タンパク質です。これは膜へのFアクチンの固定に関与するいくつかの相互作用タンパク質の1つとして機能します。一連の分子間相互作用は、接着斑の膜貫通集合体に関与している可能性があります。接着斑の集合体では、インテグリンのβ-サブユニットはタリンに結合します。タリンはビンキュリンに結合し、これはα-アクチニンと、そしておそらくそれ自体と相互作用します。α-アクチニンはアクチンフィラメントに結合し、架橋するため、ビンクリンは細胞外マトリックスの細胞質ミクロフィラメント系への膜貫通結合において重要な要素となっています。
免責事項
本製品に付随する当社のカタログまたは他の会社の文書に特に明記されていない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用され、以下に示す他の目的で使用してはならず、また、これらに限定されません。未承認の商業使用、in vitro診断用途、ex vivoまたはin vivo治療用途、またはヒトもしくは動物へのあらゆる種類の消費または適用。
WGK
WGK 3
Jan Code
IXO67881:
V9131-.2ML:
V9131-BULK:
V9131-VAR:
V9131-100UL:
V9131-.5ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reinforcement versus fluidization in cytoskeletal mechanoresponsiveness
Krishnan R, et al.
PLoS ONE, 4(5), e5486-e5486 (2009)
Vinculin and talin: focus on the myocardium
Zemljic-Harpf A, et al.
Journal of Investigative Medicine, 57(8), 849-855 (2009)
Prognostic significance of epidermal growth factor receptor phosphorylation and mutation in head and neck squamous cell carcinoma
Hama T, et al.
Oncologist, 14(9), 900-908 (2009)
Somatic inactivation of the PHD2 prolyl hydroxylase causes polycythemia and congestive heart failure
Minamishima YA, et al.
Blood, 111(6), 3236-3244 (2008)
Dystrophin-glycoprotein complex and vinculin-talin-integrin system in human adult cardiac muscle
Anastasi G, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 23(2), 149-159 (2009)
資料
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.
ラボのタイマー・発表・助成金の期限にさらされる中、ラボの試薬の品質については当然とみなされがちです。
免疫蛍光法(Immunofluorescence、 IF)では、レーザー光で励起され発光する蛍光色素を標識した抗体を使用します。IFは、ターゲットタンパク質の局在、翻訳後修飾や活性化の確認、および近接するタンパク質やそれらとの複合体形成の解明に用いられています。
動物が本来持っている免疫能力を利用して、特定の分子に結合する抗体を産生することができます。
すべて表示
プロトコル
発色剤を用いた明視野解析と蛍光顕微鏡法を用いたFFPEおよび凍結組織を利用した免疫組織染色(IHC)プロトコルのトラブルシューティング:うまくいくコツ