スキップする
28221
オキサシリン ナトリウム塩
815-950 μg/mg (Oxacillin)
別名:
Sodium 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl penicillin
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H18N3NaO5S
CAS番号:
分子量:
423.42
UNSPSC Code:
51283505
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-636-3
Beilstein/REAXYS Number:
4098179
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
concentration
815-950 μg/mg (Oxacillin)
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(=O)N[C@H]3C4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C([O-])=O
InChI
1S/C19H19N3O5S.Na/c1-9-11(12(21-27-9)10-7-5-4-6-8-10)15(23)20-13-16(24)22-14(18(25)26)19(2,3)28-17(13)22;/h4-8,13-14,17H,1-3H3,(H,20,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/t13-,14+,17?;/m1./s1
InChI key
VDUVBBMAXXHEQP-ZTRPPZFVSA-M
General description
化学構造:β-ラクタム
Application
オキサシリンは、ペニシリナーゼ耐性と抗菌薬感受性のメカニズムの研究で使用されます[1]。自己溶菌酵素の研究で使用されています。[2]
Biochem/physiol Actions
オキサシリンは、細菌細胞壁の生合成をペプチドグリカンのペプチド転移(PBP)のレベルで阻害します。ペニシリン耐性の機構を研究するために使用されます。
Packaging
1g、5g
Other Notes
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
27555C9393A8351
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
concentration
815-950 μg/mg (Oxacillin)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
biological source
synthetic
biological source
semisynthetic
biological source
-
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
適用法令
28221-5G: + 28221-VAR: + 28221-BULK: + 28221-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)