精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TJP1(7082)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経細胞及びグリアマーカー
品質
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected ZO-1 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HepG2 cell lysate
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2272:
AB2272-25UG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.