スキップする
79849
(±)-メバロン酸 5-ホスフェート 三リチウム塩 水和物
95% (TLC)
別名:
(±)-MVAP-Li, rac-5-ホスホメバロン酸 三リチウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥33,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H13O7P · xLi+ · yH2O
分子量:
228.14 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥33,000
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
95% (TLC)
form
powder or crystals
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease; autoimmune diseases
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CC(C)(O)CCOP(O)(O)=O)=O.[H]O[H].[Li+]
InChI
1S/C6H13O7P.3Li.H2O/c1-6(9,4-5(7)8)2-3-13-14(10,11)12;;;;/h9H,2-4H2,1H3,(H,7,8)(H2,10,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
VYTYNAKRCDFACM-UHFFFAOYSA-K
Biochem/physiol Actions
メバロン酸経路の代謝物で、ステロール、ドリコール、ヘム、およびユビキノンの生合成に重要な役割を果たします。 メバロン酸キナーゼの遺伝性欠損だけでなく、腫瘍学、自己免疫疾患、アテローム性動脈硬化、アルツハイマー病といった疾病分野の研究で関心が寄せられています。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
776314471472764
assay
95% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease; autoimmune diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
79849-BULK: + 79849-50MG: + 79849-10MG: + 79849-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. PBSなどの水溶液に溶かせますか?その時は、水溶液を冷凍保存できますか?どのくらいの期間保存できますか?
    1 回答
    1. The solubility is not tested internally, but literature indicates solubility in aqueous solution up to about 20 g/L. Solution stability information is not available. It would be best to prepare solutions just prior to use, unless a stability study can be performed by the end user.