スキップする
A8978
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, BAM90.1
別名:
抗Aβ抗体
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 μL
カートの在庫状況を確認する
¥31,300
200 μL
カートの在庫状況を確認する
¥91,200
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BAM90.1, monoclonal
Application:
EIA, IHC, IP, WB
Citations:
13
¥31,300
カートの在庫状況を確認する
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZMS1012をお試しください
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
抗-β-アミロイド(13-28)抗体、マウスモノクローナル, clone BAM90.1, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BAM90.1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
enzyme immunoassay: 0.2-0.4 μg/mL using amyloid β-protein, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
General description
β-アミロイド前駆体タンパク質(APP)は、タンパク質分解酵素であるβ-セクレターゼ(BACE1)とγ-セクレターゼによって連続的に切断されてβ-アミロイド(Aβ)ペプチドを産生しますが、Aβ1-42とAβ1-40が最も一般的です。分泌されたAβペプチドは、再取込み機構とそれに続くエンドソーム分解を介して、あるいは細胞外インスリン分解酵素によって分解されます。Aβが細胞外に蓄積すると、凝集体、線維が形成され、最終的には、アルツハイマー病(AD)の特徴である神経突起斑と呼ばれるアミロイド沈着物が生じます。
モノクローナル抗β-アミロイド[13~28]は、β-アミロイドペプチドを認識します。抗体エピトープはアミノ酸20~23に存在します。
アミロイドは誤って折りたたまれたタンパク質およびペプチドからなる不溶性のタンパク質凝集物です。アミロイドの沈着は複数の神経変性障害と関連しています。
Application
マウスモノクローナル抗-β-アミロイド(13~28)抗体は、1:5,000でのイムノブロッティングアッセイに使用できます。本抗体は、IHC、免疫沈降法、蛍光赤外分光法、酵素免疫測定法(0.02~0.4 μg/mL)にも使用できます。
本抗体が有効に使用されている用途および関連査読済み論文を以下に示します。
免疫組織化学(1論文)
Physical form
0.01 M PBS溶液(pH 7.4, フィルタ-滅菌済み)。
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A8354A5213MABN11
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
clone
BAM90.1, monoclonal
clone
NAB 228, monoclonal
clone
BAM-10, monoclonal
clone
G2-10, monoclonal
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
または
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
適用法令
A8978-VAR: + A8978-BULK: + A8978-200UL: + A8978-25UL:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)