Merck
X4626
Sigma-Aldrich
XTT ナトリウム塩
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
2,3-ビス(2-メトキシ-4-ニトロ-5-スルホフェニル)-2H-テトラゾリウム-5-カルボキサニリド 分子内塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H16N7NaO13S2
CAS番号:
分子量:
673.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
製品X4626は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥90%
フォーム
powder
保管条件
dry at room temperature
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
protein quantification: suitable
アプリケーション
detection
検出方法
colorimetric
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].COc1cc(c(cc1-n2nc(n[n+]2-c3cc(c(cc3OC)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)C(=O)Nc4ccccc4)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H17N7O13S2.Na/c1-41-17-8-15(28(31)32)19(43(35,36)37)10-13(17)26-24-21(22(30)23-12-6-4-3-5-7-12)25-27(26)14-11-20(44(38,39)40)16(29(33)34)9-18(14)42-2;/h3-11H,1-2H3,(H2-,23,30,35,36,37,38,39,40);/q;+1/p-1
InChI Key
JACYMBNQPPWQML-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
XTT(ナトリウム 3′-[1-[(フェニルアミノ)-カルボニル]-3,4-テトラゾリウム]-ビス(4-メトキシ-6-ニトロ)ベンゼン-スルホン酸水和物)はテトラゾリウム塩であり、生物学的還元を受けて水溶性のホルマザンを形成します。[1]
アプリケーション
XTTは、ヒトの癌細胞株をスクリーニングするためにフェナジンメトスルファート(PMS)と併せて使用されています。 また、テトラゾリウム染料は、真菌細胞の損傷の研究、ブドウ球菌の抗菌薬感受性試験、及びカンジダバイオフィルムの研究にも使用されています。XTTアッセイの限界は報告されています。
XTTナトリウム塩は細胞生存率の評価に用いられています。[2]
生物化学的/生理学的作用
XTT(ナトリウム 3′-[1-[(フェニルアミノ)-カルボニル]-3,4-テトラゾリウム]-ビス(4-メトキシ-6-ニトロ)ベンゼン-スルホン酸水和物)は、代謝的に活性な細胞中に存在する脱水素酵素の作用を受けます。これにより、高度に着色された、水溶性のホルマザンが生成します。したがって、MTTとは対照的に、生成物が可溶性でありホルマザン結晶が生成されないため、比色増殖アッセイに利点をもたらします。[3]
原理
XTTナトリウムは、生体細胞内で代謝的に還元されて、発色性を持つ水溶性ホルマザン生成物を生成します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
補足的ハザード
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
X4626-BULK:
X4626-VAR:
X4626-100MG:
X4626-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amos C Hung et al.
Oncology letters, 22(5), 774-774 (2021-10-01)
Esophageal cancer is one of the most common malignancies and leading cause of cancer-associated mortality worldwide. However, the molecular mechanisms underlying esophageal cancer progression and the development of clinical tools for effective diagnosis remain unclear. Resistin, which was originally identified
Antimicrobial activity, cytotoxicity and chemical analysis of lemongrass essential oil (Cymbopogon flexuosus) and pure citral
Adukwu EC, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 100(22), 9619-9627 (2016)
L M Jost et al.
Journal of immunological methods, 147(2), 153-165 (1992-03-04)
A tetrazolium compound, XTT, bioreducible to a water-soluble formazan was used to develop a simplified cellular cytotoxicity assay. Most (13/15 melanoma and 2/3 colon carcinoma cell lines tested metabolized XTT greater than 50 times more efficiently than the lymphoid effector
Jesús Gandara-Loe et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(2), 1924-1931 (2018-12-19)
Metal-organic frameworks (MOFs) have been evaluated as potential nanocarriers for intraocular incorporation of brimonidine tartrate to treat chronic glaucoma. Experimental results show that UiO-67 and MIL-100 (Fe) exhibit the highest loading capacity with values up to 50-60 wt %, whereas
Martina Paldrychová et al.
Folia microbiologica, 64(1), 73-81 (2018-08-01)
Microorganisms that cause chronic infections exist predominantly as surface-attached stable communities known as biofilms. Microbial cells in biofilms are highly resistant to conventional antibiotics and other forms of antimicrobial treatment; therefore, modern medicine tries to develop new drugs that exhibit