Merck
T-019
Supelco
(−)-11-ノル-9-カルボキシ-Δ9-THC 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥47,800
¥47,800
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥47,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28O4
CAS番号:
分子量:
344.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥47,800
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
適合性
suitable for immunoassay
アプリケーション
cannabis testing
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC(C=C1O)=CC2=C1[C@@]3([H])[C@@](C(C)(C)O2)([H])CCC(C(O)=O)=C3
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-13-10-17(22)19-15-12-14(20(23)24)8-9-16(15)21(2,3)25-18(19)11-13/h10-12,15-16,22H,4-9H2,1-3H3,(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
InChI Key
YOVRGSHRZRJTLZ-HZPDHXFCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
11-ノル-9-カルボキシ-Δ9-THC は、大麻の主要な精神活性成分であるΔ9-テトラヒドロカンナビノール(Δ9-THC)の主要な酸化生物活性代謝産物である11-ヒドロキシ-Δ9-テトラヒドロカンナビノール(Δ9-THC-OH)の不活性型カルボン酸です。
アプリケーション
このCertified Spiking Solution®は、法医学分析、臨床毒性学、尿中薬物検査、大麻の作用強度または不純物プロファイリング試験のための、HPLC、GC/MSあるいはLC-MS/MSを用いた(−)-11-ノル-9-カルボキシ-Δ9-THC試験法に適しています。本認証標準物質(CRM)溶液は、以下の用途にも使用できます:
  • ガスクロマトグラフィー(GC)とトリプル四重極質量分析計による、血漿および尿サンプル中のΔ9-テトラヒドロカンナビノール(Δ9-THC)とその3種類の代謝物の分析
  • 液体クロマトグラフィー質量分析法(LC-MS)による、血清、唾液、尿などのさまざまなマトリックス中の∆9-テトラヒドロカンナビノール(THC)とその3種類の主要代謝物を測定するための固相抽出(SPE)に基づく自動サンプル調製法の開発
  • 大気圧化学イオン化ガスクロマトグラフィー-タンデム質量分析(APGC-MS/MS)による、ヒト血清サンプル中のカンナビノイドとその代謝物の同時定量
  • ガスクロマトグラフィー(GC)と真空紫外分光法による、カンナビノイドとその代謝物の多重分析
  • 固相抽出(SPE)後の液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)法による、口腔液サンプル中の10種類のカンナビノイドの測定
  • 固相抽出(SPE)とLC-MS/MSによる、さまざまなカテゴリーの乱用薬物14点の多成分一斉分析
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認証下で十分に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)を添付
  • 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
  • 不確実性を最小限に抑えるために、適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
  • 長期保存用アンプルにはアルゴン下でフレーム密閉
  • ラボでの効率を改善するため利便性の高いDEA免除フォーマットでご用意
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-019-CC:
T-019-1ML:4548173317113
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Cynthia Coulter et al.
Journal of analytical toxicology, 36(6), 413-417 (2012-04-26)
This paper describes the determination of tetrahydrocannabinol (THC) and its metabolite, 11-nor-Δ⁹-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid (THC-COOH) in oral fluid using solid-phase extraction and liquid chromatography with tandem mass spectral detection (LC-MS-MS) and its application to proficiency specimens. The method employs collection of
Vanessa de M Prata et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 403(2), 625-632 (2012-03-01)
A new procedure is described for the derivatization by silylation of 11-nor-Δ(9)-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid (THCCOOH) present in urine, followed by analysis using gas chromatography-tandem mass spectrometry. A conventional procedure for derivatization of the analyte was evaluated using two types of experimental
Yannick Lecompte et al.
Journal of analytical toxicology, 36(8), 569-574 (2012-08-31)
The guidelines for screening of urinary cannabinoids require that all specimens testing positive should be confirmed by gas chromatography-mass spectrometry at a confirmatory test cutoff value of 15 ng/mL of 11-nor-9-carboxy-Δ9-tetrahydrocannabinol (THCCOOH). To assess the impact of lowering the confirmatory
Xiang He et al.
Analytical chemistry, 84(18), 7643-7647 (2012-08-21)
Oral fluid has been gaining more acceptance as the alternative matrix for forensic toxicology. Currently, Δ(9)-tetrahydrocannabinol (THC) is used as the primary target for detecting cannabis use in oral fluid. Meanwhile, THC carboxylic acid (THCA) in oral fluid is reported
Gabriele Zanchetti et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 47(1), 124-130 (2012-01-28)
A method for the rapid and robust confirmation of 11-nor-∆9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid (THCA) in urine involving basic hydrolysis with NaOH and direct injection of the hydrolysate in a column-switching LC-MS-MS system was developed and validated. THCA-d3 was used as internal standard.
プロトコル
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.