Merck
1.00030
Supelco
アセトニトリル
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, Reag. Ph Eur, LiChrosolv®
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-835-2
NACRES:
NA.03
product name
アセトニトリル, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
グレード
gradient grade
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
製品種目
LiChrosolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
524 °C
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
蒸発残留物質
≤2.0 mg/L
APHA: ≤10
透過率
193 nm, ≥60%
195 nm, ≥80%
230 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
転移温度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity, and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally done under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" and "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
アプリケーション
Acetonitrile is used as:
  • A solvent for the mobile phase during the solid phase extraction (SPE) for the preconcentration of Bisphenol A (BPA) from tea samples.
  • An extraction solvent for volatile organic compounds from concentrated indoor air samples.
  • A rinsing solvent for glassware.
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1000309990:
1000308001:
1000304008:
1000309912:
1000305024:
1000309993:
1000300000:
1000301000:
1000305005:
1000304024:
1000308888:
1000309185:
1000304006:
1000309000:
1000309991:
BR110003040040:
GT1100030400A:
1000301045:
CO1C1000304000:
1000309999:
1000309189:
1000309915:
1000309900:
1000309911:
1000309188:
1000304000:
100030-BULK:
1000305008:
1000309010:
1.00030.9002:
1.00030-902:
1000308890:
1000305026:
1000309910:
1000308894:
EC11000304000:
1000309030:
1.00030.9001:
1000301024:
1000304004:
1000309187:
CL11000304004/1:
1000309914:
1000309913:
1000309184:
1000305023:
1000302510:
1000305000:
1000302500:4548174003664
1000309992:
1000302508:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Determination of bisphenol A in tea samples by solid phase extraction and liquid chromatography coupled to mass spectrometry.
Ala A S, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 147, 598-604 (2019)
An assessment of indoor air concentrations and health risks of volatile organic compounds in three primary schools.
Sait S C, et al.
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 214, 36-46 (2011)
資料
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of polar herbicides, paraquat and diquat using SupelTM Carbon LC column with baseline resolution, excellent peak shape, and good lot-to-lot reproducibility.
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
すべて表示
プロトコル
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
関連コンテンツ
High-Performance Liquid Chromatography method ensures total chromatographic purity analysis of Fingolimod Hydrochloride, offering rapid accuracy.