Merck
X4376
Sigma-Aldrich
キサンチンオキシダーゼ from bovine milk
lyophilized powder, 0.4-1.0 units/mg protein
別名:
XOD, キサンチン:酸素オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 UNITS
¥15,225
25 UNITS
¥47,390
50 UNITS
¥84,700
¥15,225
単価¥20,300割引25%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 UNITS
¥15,225
25 UNITS
¥47,390
50 UNITS
¥84,700
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
1.17.3.2.
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥15,225
単価¥20,300割引25%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
bovine milk
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
0.4-1.0 units/mg protein
分子量
283 kDa
組成
Protein, 10.0-25.0%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
以前の分類ではEC1.1.3.22
アプリケーション
牛乳由来のキサンチンオキシダーゼは、スーパーオキシド発生の供与源として使用されています。[1][2]また、これは内部校正された電気化学連続酵素アッセイ(ICECEA)におけるモデル酵素としても使用されています。[3]
生物化学的/生理学的作用
イソフラバノイドゲニステインは、0.1~4.0 μMの濃度でキサンチンオキシダーゼを阻害し、5 μMより高い濃度でキサンチンオキシダーゼを活性化することが示されました。 [4]
キサンチンオキシダーゼは、酸化ストレスの潜在的なバイオマーカーとして働きます。また、これは肝障害、炎症性疾患、慢性心不全などの組織および血管の損傷にも関与しています。[3]
キサンチンオキシダーゼはモリブデン含有酵素で、細胞質ゾル中に存在し、フラボノイドにより強く阻害されます。プリンやピリミジンと同様に、ある種の薬剤の代謝で不可欠な役割を果たしています。活性酸素種の生物学的ソースとしても知られています。
単位の定義
1 unitは、pH 7.5、25°C、1分間で、1.0 μmoleのキサンチンを尿酸に変換します。ヒポキサンチンを基質にすると、約50%の活性が得られます。
物理的形状
サリチル酸ナトリウム0.5%含有。
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
X4376-50UN:
X4376-VAR:
X4376-25UN:
X4376-5UN:
X4376-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rapid electrochemical enzyme assay with enzyme-free calibration
Zhang M, et al.
Analytical Chemistry, 85(12), 6026-6032 (2013)
Massimiliano Magro et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(7) (2020-04-16)
Generally, enzyme immobilization on nanoparticles leads to nano-conjugates presenting partially preserved, or even absent, biological properties. Notwithstanding, recent research demonstrated that the coupling to nanomaterials can improve the activity of immobilized enzymes. Herein, xanthine oxidase (XO) was immobilized by self-assembly
Resistance of postharvest biocontrol yeasts to oxidative stress: a possible new mechanism of action
Castoria R, et al.
Phytopathology, 93(5), 564-572 (2003)
Rokshana Sharmin et al.
ACS sensors, 6(12), 4349-4359 (2021-11-20)
Free-radical generation is suspected to play a key role in cardiovascular diseases. Another crucial factor is shear stress. Human umbilical vein endothelial cells (HUVECS), which form the lining of blood vessels, require a physiological shear stress to activate many vasoactive
Genistein effect on xanthine oxidase activity.
Sumbayev VV.
Food And Chemical Toxicology, 73, 39-43 (2001)
質問
  1. Good morning, I have a question how to use Xanthine Oxidase in the form lyophilized powder? In what form can it be used? Can it be converted into a liquid form? If so, what should be the solvent? Should I use water or buffer? If a buffer witch one?
    1 回答
    1. This enzyme is soluble in 50 mM potassium phosphate buffer at 1 mg/mL, yielding a clear solution. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/134/883/x4376pis.pdf