Merck
H9377
Sigma-Aldrich
ヒポキサンチン
≥99.0%
別名:
6-ヒドロキシプリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N4O
CAS番号:
分子量:
136.11
Beilstein:
5811
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
formic acid: water (2:1): 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
SMILES記法
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChI Key
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒポキサンチンは、細菌、寄生虫(熱帯熱マラリア原虫、Plasmodium falciparum)、および動物の細胞を含む、さまざまな細胞培養用途向けの栄養補助剤です。ヒポキサンチンは、ハイブリドーマ技術で使用する選択培地の成分です。
ヒポキサチンは、次の用途に使用されています。
  • オキソン酸カリウム(PO)誘発性尿酸過剰血症マウスモデルにおいて、マウスに強制給餌して、in vivoで低温殺菌全乳中のキサンチンオキシダーゼ(XO)の活性を評価するため
  • in vitroで細胞株(EL-1細胞)を培養するための培地であるイスコフ改変ダルベッコ培地の補助剤として
  • 死後経過時間を推定するための高速液体クロマトグラフィー-紫外線検出(HPLC-UV)を用いた硝子体内液のヒポキサンチンの定量用の純標準物質として
生物化学的/生理学的作用
ヒポキサンチンは、プリン代謝の中間体として作用します。少数のトランスファーRNAにおけるアンチコドンの5′-塩基として重要な役割を果たします。グアニン(Gua)と類似していますが、C(2)位での環外アミノ基を欠いています。ヒポキサンチンを基質として使用して、ヒポキサンチングアニンホスホリボシル転移酵素の特異性および速度論を研究することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H9377-5G:
H9377-25G:
H9377-BULK:
H9377-100G:
2540010:
H9377-VAR:
H9377-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Different processed milk with residual xanthine oxidase activity and risk of increasing serum uric acid level
Sha W, et al.
Food Bioscience (2021)
Influence of the nature of death in biochemical analysis of the vitreous humour for the estimation of post-mortem interval
Perez-Martinez C, et al.
Australian journal of public health (2020)
Dhaksshaginy Rajalingam et al.
International archives of occupational and environmental health, 94(8), 1905-1915 (2021-06-03)
Several studies show that severe social stressors, e.g., in the form of exposure to workplace bullying in humans, is associated with negative mental health effects such as depression and anxiety among those targeted. However, the understanding of the underlying biological
Ultrafast electronic deactivation dynamics of the rare natural nucleobase hypoxanthine
Rottger K, et al.
Chemical Physics Letters (2012)
Javier Acosta et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 677-677 (2020-07-17)
In our search for novel biocatalysts for the synthesis of nucleic acid derivatives, we found a good candidate in a putative dual-domain hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT)/adenylate kinase (AMPK) from Zobellia galactanivorans (ZgHGPRT/AMPK). In this respect, we report for the first time
資料
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.