Merck
CS1000
Sigma-Aldrich
スーパーオキシドアニオンアッセイキット
sufficient for 100 assays (96 well plates)
別名:
Superoxide Detection Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 assays (96 well plates)
品質水準
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アプリケーション
The Superoxide Anion assay kitは、細胞でのO2アニオン の状態を測定する、定性的な細胞ベ-スアッセイを行う便利なキットです。本キットは、細胞に直接、酸化ストレスがあった後のス-パ-オキシドアニオンレベルの変化を調べることができます。さらに、ス-パ-オキシドジスムタ-ゼ(SOD)活性の検出にも使用できます。この活性測定は、赤血球、白血球、血漿で試験済みです。
生物化学的/生理学的作用
ス-パ-オキシドアニオン (O2-)は、酸素に電子が付加して産生する短命のラジカルです。紫外線、タバコの煙、環境汚染物質、γ線のような環境因子、またはキサンチンオキシダ-ゼやNADPHオキシダ-ゼのような酸化酵素に反応して産生されます。一度産生されると、O2-は、細胞成分を攻撃し、脂質, タンパク質, DNAを傷害します。これにより、がん, アテロ-ム性動脈硬化, 関節リウマチ, 糖尿病, 肝臓障害, 中枢神経性障害などの多くの病気が発生します。
アナリシスノート
本キットは、ス-パ-オキシドアニオンによるルミノ-ル酸化による化学発光を測定します。特異的で無毒のエンハンサ-を使用し、化学発光のシグナルを増強する方法です。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Assay Buffer 25 mL
  • Assay Medium 20 mL
  • Enhancer Solution, 40 mM 500 μL
  • Luminol Solution 500 μL
  • Xanthine Solution 500 μL
  • Xanthine Oxidase .5 U
  • Superoxide Dismutase from bovine liver, 4 units/μL 400 U
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Muthusamy V Shanmuganathan et al.
Microbes and infection, 16(2), 134-141 (2013-10-29)
Macrophages serve as permissive niches for Escherichia coli (E. coli) K1 to attain high grade bacteremia in the pathogenesis of meningitis in neonates. Although pterin levels are a diagnostic marker for immune activation, the role of macrophages in pterin production
Wen-Bin Zhang et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2021, 6610543-6610543 (2021-02-06)
Doxorubicin- (DOX-) related cardiac injury impairs the life quality of patients with cancer. This largely limited the clinical use of DOX. It is of great significance to find a novel strategy to reduce DOX-related cardiac injury. Oroxylin A (OA) has
Dawei Jiang et al.
Nature biomedical engineering, 2(11), 865-877 (2018-12-07)
Patients with acute kidney injury (AKI) frequently require kidney transplantation and supportive therapies, such as rehydration and dialysis. Here, we show that radiolabelled DNA origami nanostructures (DONs) with rectangular, triangular and tubular shapes accumulate preferentially in the kidneys of healthy
Erythropoietin activates nitric oxide synthase in murine erythrocytes
Mihov,D et al.
The American Journal of Physiology, 279(2), C378-C388 (2009)
Kuo-Chen Wu et al.
Life sciences, 85(23-26), 775-781 (2009-11-07)
To investigate the expression of P-gp and caveolins in brain striatum capillaries in inbred mice with type 2 diabetes. Inbred mice with type 2 diabetes (male New Zealand obese; NZO) were compared with related mice without diabetes (female NZO and