Merck
A8003
Sigma-Aldrich
アロプリノール
xanthine oxidase inhibitor
別名:
1H-ピラゾロ(3,4-d)ピリミジン-4-オール, 4-ヒドラキシピラゾロ[3,4-d]ピリミジン, 4-ヒドロキシピラゾロ(3,4-d)ピリミジン, HPP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,520
25 G
¥36,190
¥9,520
単価¥13,600割引30%
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,520
25 G
¥36,190
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N4O
CAS番号:
分子量:
136.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥9,520
単価¥13,600割引30%
在庫あり詳細
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChI Key
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... XDH(7498)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アロプリノールは、以下に適しています:
  • キサンチンオキシダーゼの阻害のためのマウスにおける静脈内注射[1][2]
  • キサンチンオキシダーゼの阻害剤としての使用[3]
  • キサンチンオキシダーゼ阻害アッセイにおけるポジティブコントロールとしての使用[4]
  • ブタ膵島精製において膵島と腺房断片との間の密度差を高めるための浸透圧安定化のためのUniversity of Wisconsin液の調製における使用[5]
アロプリノールは、次のように使用されています:
  • マウスにおける尿酸レベルの低下と腎損傷と炎症に対するその効果の研究[6]
  • ヒト多形核細胞(hPMNs)を用いてパントン・バレンタイン型ロイコシジン(PVL)の好中球細胞外トラップ(NETosis)のさまざまな酵素、チャネル、または小器官に対する依存性を調べるためのキサンチンオキシダーゼ阻害剤として[7]
  • in vitroでキサンチンオキシダーゼに対するオリーブ葉成分の阻害効果を調べるための参照スタンダードとして[8]
生物化学的/生理学的作用
アロプリノールはプリンアナログで、プリン代謝に関与する特定の酵素を阻害します。[8]体内の尿酸の合成を低下させることが知られています。アロプリノールが媒介するキサンチンオキシダーゼの阻害では、アテローム動脈硬化症、急性肺損傷、うっ血性心不全に対して抗炎症効果が見られます。[6]
キサンチンオキシダーゼおよびde novoピリミジン生合成のインヒビター。尿酸過剰血症や痛風の治療に用いる伝統的薬剤です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A8003-BULK:
A8003-1G:
A8003-25G:
A8003-5G:
A8003-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Kubo et al.
The Journal of clinical investigation, 97(11), 2680-2684 (1996-06-01)
Mice with chronic granulomatous disease (X-CGD mice) generated by mutating the X-linked gene for a subunit of NADPH oxidase have been analyzed for their ability to respond to intravenous injection of purified cobra venom factor (CVF). This agent in wild-type
Andreas Haryono et al.
The Kobe journal of medical sciences, 64(3), E107-E114 (2019-01-23)
Hyperuricemia contributed to endothelial dysfunction, activation of the RAS system, increased oxidative stress and maladaptive immune system response. M1 and M2 macrophages were known to contribute to the onset of renal fibrosis. This study aimed to look at the effect
Michael P M van der Burg et al.
TheScientificWorldJournal, 3, 1154-1159 (2003-12-04)
Generally, prior to the purification of isolated pancreatic islets, the collagenase-digested tissue is incubated in the University of Wisconsin solution (UWS; approximately 320 mOsm) for osmotic stabilization to preserve or improve the density differences between islets and acinar fragments. The
Nitrate partially inhibits lipopolysaccharide-induced inflammation by maintaining mitochondrial function.
Yang Yang et al.
The Journal of international medical research, 48(2), 300060520902605-300060520902605 (2020-02-12)
J Flemmig et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 18(7), 561-566 (2010-12-15)
In Mediterranean folk medicine Olea europaea L. leaf (Ph.Eur.) preparations are used as a common remedy for gout. In this in vitro study kinetic measurements were performed on both an 80% ethanolic (v/v) Olea europaea leaf dry extract (OLE) as
資料
Discover critical characteristics to consider when working with enzyme inhibitors, such as cell permeability, the prozone effect, and Lipinski’s rule of 5.