アッセイ
≥99.5% (HPLC)
形状
powder
精製方法
recrystallization
溶解性
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
InChI Key
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
キサンチンは、さまざまな天然および合成薬用活性化合物の重要な成分です。カフェイン、テオブロミン、およびテオフィリンなどのキサンチンの種々の形態が、チョコレート、ココア、茶、酵母、ジャガイモ、動物器官、およびコーヒーに見られます。キサンチンは、中心の窒素原子と、イミダゾール環と融合したピリミジン環からなるプリン塩基天然複素環アルカロイドです。キサンチンは、グアニンデアミナーゼによるグアニンの脱アミノ化およびキサンチンオキシドレダクターゼによるヒポキサンチンの変換というプリン代謝経路において、いくつかの異なる前駆体から生成されます。
生物化学的/生理学的作用
キサンチンは、核酸およびヌクレオチドの異化に関与する、尿酸の前駆体です。キサンチンは、気道、中枢神経系(CNS)、腎臓、胃、平滑筋細胞、および心臓に関連するいくつかの薬理学的条件において治療効果を示す汎用性の高い化合物です。キサンチンは、痛風を検出するためのバイオマーカーとして機能します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
X0626-100G:
X0626-1G:
X0626-25G:
X0626-5G:
X0626-BULK:
X0626-VAR:
X0626-10G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carcinogenesis, 17(3), 545-550 (1996-03-01)
The formation of DNA-strand breaks was studied in cultured human lung cells (A 549) subjected to iron, either in the form of iron(III) citrate or in combination with the metal chelators ethylene diamine tetra-acetic acid (EDTA), nitrilo triacetic acid (NTA)
Study on the diagnosis of gout with xanthine and hypoxanthine
Journal of Clinical Laboratory Analysis, 33(5), e22868-e22868 (2019)
Xanthine scaffold: scope and potential in drug development
Heliyon, 4(10), e00829-e00829 (2018)
Oxidative stress and enzymatic scavenging of superoxide radicals induced by solar UV-B radiation in Ulva canopies from southern Spain.
Scientia Marina, 67, 353-359 (2003)
Physiological acclimation to gradients of solar irradiance within mats of the filamentous green macroalga Chaetomorpha linum from southern Spain.
Marine Ecology Progress Series, 306, 165-175 (2006)
プロトコル
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase