スキップする
X4875
キサンチンオキシダーゼ from bovine milk
Grade IV, ammonium sulfate suspension, ≥0.1 units/mg protein
別名:
XOD, キサンチン:酸素オキシドレダクターゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 units
カートの在庫状況を確認する
¥19,200
40 units
カートの在庫状況を確認する
¥53,800
120 units
カートの在庫状況を確認する
¥123,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-657-6
MDL number:
EC Number:
1.17.3.2.
Specific activity:
≥0.1 units/mg protein
Biological source:
bovine milk
¥19,200
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine milk
Quality Segment
type
Grade IV
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥0.1 units/mg protein
storage temp.
2-8°C
General description
研究領域: 細胞周期キサンチンオキシダーゼ(XO)はホモダイマーです。モリブデン 1 つと鉄硫黄(2Fe-2S)中心 2 つからなるサブユニット 2 つで構成されています。
以前の分類ではEC1.1.3.22
Application
ウシの乳由来のキサンチンオキシダーゼは、スーパーオキシドジスムターゼ活性の測定に使用されています。キサンチンオキシダーゼは、電流測定型バイオセンサーの製造や、炎症性疾患、痛風、高尿酸血症の治療を目的とした XO に対するフラボノイド型阻害剤の設計に適している可能性があります。また、アルデヒド酸化によりスーパーオキシドの合成にも使用できる可能性があります。
Biochem/physiol Actions
キサンチンオキシダーゼは複数の組織に広く分布していることが認められていますが、内皮細胞や上皮細胞で高発現します。その発現は、活性酸素種を生成する能力があるために抗菌効果を有することが示された感染組織においても増加しました。キサンチンオキシターゼは、ヒポキサンチンをキサンチンに水酸化する触媒として重要な役割を果たします。その後、キサンチンは尿酸に変換され、腎臓から排出されます。
キサンチンオキシダーゼはモリブデン含有酵素で、細胞質ゾル中に存在し、フラボノイドにより強く阻害されます。プリンやピリミジンと同様に、ある種の薬剤の代謝で不可欠な役割を果たしています。活性酸素種の生物学的ソースとしても知られています。
Physical form
1 mMサリチル酸ナトリウムを含有する2.3 M (NH4)2SO4中に分散させた懸濁液
Analysis Note
タンパク質はBiuret法で測定
Other Notes
1 unitは、pH 7.5、25°C、1分間で、1.0 μmoleのキサンチンを尿酸に変換します。ヒポキサンチンを基質にすると、約50%の活性が得られます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
X1875X4376X4500
description
Grade IV, ammonium sulfate suspension, ≥0.1 units/mg protein
description
Grade I, ammonium sulfate suspension, ≥0.4 units/mg protein
description
lyophilized powder, 0.4-1.0 units/mg protein
description
Grade III, ammonium sulfate suspension, ≥0.8 units/mg protein
specific activity
≥0.1 units/mg protein
specific activity
≥0.4 units/mg protein
specific activity
0.4-1.0 units/mg protein
specific activity
≥0.8 units/mg protein
biological source
bovine milk
biological source
-
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
type
Grade IV
type
Grade I
type
-
type
Grade III
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Health hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
注意事項
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
X4875-120UN: + X4875-40UN: + X4875-BULK: + X4875-10UN: + X4875-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hello, Is there a way to find out how much 2.3M (NH4)2SO4 was used to suspend 10 Units of Xanthine Oxidase? Specifically, what is the ratio of units Xanthine Oxidase (or mg) to volume needed to create this suspension using lyophilized powder? Thank you!
    1 回答
    1. The volume of a given package size varies from lot to lot. The minimum activity of this product is 0.1 units per milligram of protein. The minimum protein concentration is 5.0 mg/mL. As an example, a lot reporting an activity of 0.3 units per milligram protein at a concentration of 13.8 mg protein per milliliter, will have a volume of 2.3 mL for the 10 Unit package size. This is determined by using the following calculation:
      10U / (0.3U/mg) = 30mg / (13.8mg/ml) = 2.3 ml volume
      The lot-specific volume may be determined by data provided in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/x4875#product-documentation