Merck
HPLC Analysis of Proteins on Discovery® BIO PolyMA-WAX (Analyte Set #1)
HPLC Analysis of Proteins on Discovery® BIO PolyMA-WAX (Analyte Set #1) application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
トリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来
Isoelectric focusing marker, pI 4.6
トリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来
For use as a marker in SDS-PAGE, BioReagent
トリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来
lyophilized powder
トリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来
lyophilized powder
トリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来
powder, BioReagent, suitable for cell culture
ミオグロビン from equine heart
≥90% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
ミオグロビン from equine heart
Isoelectric focusing marker, pI (1) 6.8, (2) 7.2
ミオグロビン ヒト心臓由来
≥95% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
トリプシンインヒビター ウシ膵臓由来
Type I-P, essentially salt-free, lyophilized powder
コンアルブミン ニワトリ卵白由来
Iron complex
コンアルブミン ニワトリ卵白由来
BioReagent, suitable for cell culture
コンアルブミン ニワトリ卵白由来
Substantially iron-free
トリプシンインヒビター Phaseolus limensis(ライマメ)由来
Type II-L, crude powder
トリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来
solution, sterile-filtered, suitable for, suitable for cell culture
ミオグロビン from equine skeletal muscle
95-100%, essentially salt-free, lyophilized powder
トリプシンインヒビター ニワトリ卵白由来
Type III-O (free of ovoinhibitor)
トリプシンインヒビター ニワトリ卵白由来
Type II-O, Partially purified ovomucoid, containing ovoinhibitor
トリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来
lyophilized powder, ~10000 U/mg
ミオグロビン from equine skeletal muscle
BioUltra, 95-100% (SDS-PAGE)
トリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来
BioUltra, lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
CONDITIONS
column
Discovery BIO PolyMA-WAX, 5 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (59602-U)
mobile phase
[A] 10 mM Tris, pH 8.0 with HCl; [B] 10 mM Tris, 0.5 M NaCl, pH 8.0 with HCl; 5 to 100% B in 15 min. (linear)
flow rate
0.5 mL/min
detector
UV, 280 nm
injection
10 μg trypsin inhibitor, 5 μg conalbumin, myoglobin or 10 μg ribonuclease A, 5 μg cytochrome c, a-chymotrypsinogen A
詳細
アナリシスノート
Discovery BIO PolyMA-SCXとPolyMA-WAXは粒子孔の直径が大きいので、小ペプチド、超巨大タンパク質、タンパク質凝集物に十分にアクセスできます。この図は、18~80 kDaの様々なタンパク質の分離法を示すものです。