Merck
168149
Sigma-Aldrich
L-システイン
97%, for peptide synthesis
別名:
(R)-2-アミノ-3-メルカプトプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
121.16
Beilstein:
1721408
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
L-システイン, 97%
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +6.5±1.5°, c = 2 in 5 M HCl
光学純度
ee: 96% (GLC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
hydrochloric acid: 5% in 1N, clear, colorless
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-システインは、硫黄を含む非必須アミノ酸です。大腸炎の症状を抑える効果があるため、炎症性腸疾患(IBD)の治療への利用が評価されています。
天然非必須アミノ酸。
アプリケーション
L-システインは、水溶液中のHg2+の比色検出におけるプローブとしてしようされるL-システイン官能性金ナノ粒子の調製のためのシステイン源として使用できます。
生物化学的/生理学的作用
N-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)型グルタミン酸作動性受容体のアゴニストです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
168149-VAR:
168149-BULK:
168149-2.5KG:
168149-2.5G:
168149-500G:
168149-25G:
168149-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xin Li et al.
Journal of diabetes research, 2020, 9589507-9589507 (2020-02-23)
Chronic wounds are a major global health problem with the presence of biofilm significantly contributing to wound chronicity. Current treatments are ineffective in resolving biofilm and simultaneously killing the bacteria; therefore, effective biofilm-resolving drugs are needed. We have previously shown
L-cysteine supplementation attenuates local inflammation and restores gut homeostasis in a porcine model of colitis
Kim CJ
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1790(10), 1161-1169 (2009)
L-cysteine functionalized gold nanoparticles for the colorimetric detection of Hg2+ induced by ultraviolet light
Chai F
Nanotechnology, 21(2), 025501-025501 (2009)
Antioxidant effects of sulfur-containing amino acids
Atmaca G
Yonsei Medical Journal, 45, 776-788 (2004)
Tanzila Mukhtar et al.
Scientific reports, 10(1), 4625-4625 (2020-03-15)
Neural stem cells (NSCs) generate neurons of the cerebral cortex with distinct morphologies and functions. How specific neuron production, differentiation and migration are orchestrated is unclear. Hippo signaling regulates gene expression through Tead transcription factors (TFs). We show that Hippo
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLC