Merck
T7951
Sigma-Aldrich
Tau Protein Ladder, 6 isoforms ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
タウタンパク質ラダー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μL
¥68,300
¥68,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μL
¥68,300
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥68,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
36800
39700
40000
42600
42900
45900
組成
dodecyl sulphate sodium salt, 1-5%
glycerine, 20-30%
mercaptoethanol, 10-20%
テクニック
immunoelectrophoresis: 10-20 μL using recombinant Tau protein marker
western blot: 2-5 μL using recombinant Tau protein marker
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MAPT(4137)
詳細
研究の領域:神経科学
タウ遺伝子は100 kbにわたり16個のエクソンを有し、ヒト染色体17q21にマッピングされています。[1]ヒト成人の脳では、352~441アミノ酸[2]の大きさのタンパク質の6つの選択的スプライシングバリアントが同定されています。タウは微小管結合タンパク質(MAP)ファミリーのメンバーです。主にニューロンに発現しています。[1]
アプリケーション
タウタンパク質ラダー、6アイソフォーム(ヒト)は免疫磁気還元(IMR)アッセイのサンプルとして使用されています。[3][4]また、ウェスタンブロッティングの陽性対照としても使用されています。[5][6]
生物化学的/生理学的作用
タウタンパク質はニューロン内で微小管の形成および安定性を維持するために重要な役割を果たします。[2]タウタンパク質は、微小管と他の細胞骨格要素、すなわちタンパク質を連結させます。アルツハイマー病および「タウオパチー」と呼ばれるさまざまな神経変性疾患において、タウタンパク質の過剰発現が見られます。したがって、病理学的タウタンパク質は、神経変性プロセスのバイオマーカーになると考えられます。[1]
包装
タウタンパク質ラダーの50 μLバイアルには、6種類のアイソフォームがそれぞれ0.25 μg入っています。
規格
大腸菌で発現させた6種類の組換えタウタンパク質を含み、6種類のタウアイソフォームの分子量はそれぞれ、45,900、42,600、42,900、39,700、40,000、および36,800です。これらのタンパク質には、ヒスチジンタグは存在しません。
物理的形状
4%SDS、10%2-メルカプトエタノール、20%グリセロール、0.004%ブロムフェノールブルーを含有するpH 6.8の125 mM トリス-HCl溶液。
保管および安定性
しっかりと閉めた状態。換気の良い場所に保管してください。鍵をかけるか、資格のある人または許可された人だけ
がアクセスできる場所に保管してください
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Heart
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
第一種指定化学物質
Jan Code
T7951-50UL:4548173290065
T7951-VAR:
T7951-50UL-PW:
T7951-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reeteka Sud et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 3, e180-e180 (2014-07-30)
In Alzheimer's disease, progressive supranuclear palsy, and a number of other neurodegenerative diseases, the microtubule associated protein tau aggregates to form intracellular neurofibrillary tangles and glial tangles, abnormal structures that are part of disease pathogenesis. Disorders with aggregated tau are
Emma S Davies et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 79(11), 560-560 (2022-10-22)
Alzheimer's disease is a chronic neurodegenerative disease that accounts for up to 80% of all dementias. Characterised by deteriorations of memory and cognitive function, the key neuropathological features are accumulations of β-amyloid and hyperphosphorylated tau, as 'plaques' and 'tangles', respectively.
Antibody-mediated clearance of tau in primary mouse microglial cultures requires Fc gamma-receptor binding and functional lysosomes
Andersson C, et al.
Scientific reports, 9(1), 4658-4658 (2019)
Rebecca L Mueller et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 14, 647054-647054 (2021-04-06)
Over four decades ago, in vitro experiments showed that tau protein interacts with and stabilizes microtubules in a phosphorylation-dependent manner. This observation fueled the widespread hypotheses that these properties extend to living neurons and that reduced stability of microtubules represents
Analytical performance of reagent for assaying tau protein in human plasma and feasibility study screening neurodegenerative diseases
Yang S, et al.
Scientific reports, 7(1), 9304-9304 (2017)