Merck
AB9658
Sigma-Aldrich
抗タウホスホセリン396抗体
Chemicon®, from rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer396)
遺伝子情報
human ... MAPT(4137)
詳細
タウは、主に軸索に存在する神経微小管結合タンパク質であり、チューブリンの重合を促進し、微小管を安定化させる働きをします。タウは、高リン酸化タウとして、アルツハイマー病(AD)の脳における神経原線維病変の構成要素である対らせん状フィラメント(PHF)の主成分となっています。高リン酸化タウは、他のさまざまな中枢神経系疾患の神経原線維病変にも存在します。高リン酸化は、タウの微小管結合機能を損なわせるため、AD脳の微小管が不安定化し、最終的には影響を受けたニューロンが変性します。GSK-3ベータ、プロテインキナーゼA(PKA)、サイクリン依存性キナーゼ5(cdk5)、カゼインキナーゼII(CK2)など、多数のセリン/スレオニンキナーゼがタウをリン酸化します。 セリン396は、in vitroとin vivoで、GSK-3ベータおよびcdk5によりリン酸化されます。
特異性
タウホスホセリン396。 この抗体は、 GSK-3ベータで45分間処理したリコンビナントヒトタウのサンプル中のタウpSerine 396を認識します。抗体の反応性はpSerine396ペプチドによって遮断されますが、非ホスホペプチドや一般的なホスホセリン含有ペプチドでは遮断されません。
免疫原は、ラット、マウス、アカゲザル、ヤギ、ウシ、およびヒヒで保存されています。
免疫原
ヒトタウのホスホセリン396周囲のアミノ酸の合成ペプチド。
アプリケーション
抗タウホスホセリン396抗体は、タウホスホセリン396の濃度を検出します。WBでの使用が文献発表され、検証されています。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AB9658:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zijian Wang et al.
Aging and disease (2024-06-25)
Tauopathies, a group of neurodegenerative disorders, are characterized by disrupted homeostasis of the microtubule binding protein tau. Nogo-A mainly hinders axonal growth and development in neurons, but the underlying mechanism of tau vulnerability has not been determined. Here, to gain