安全性情報
SRP0697
Sigma-Aldrich
TAU-316 Protein
recombinant
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥72,000
¥72,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥72,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥72,000
Check Cart for Availability
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
70-95% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~39 kDa
濃度
0.2 μg/μL
アクセッション番号
P10636-3
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... MAPT(4137)
アプリケーション
Useful for kinase assay and Western blot.
生物化学的/生理学的作用
Recombinant full-length human tag-free Tau-316 was expressed in E. coli cells. Tau-316 encodes the microtubule-associated protein tau (MAPT) whose transcript undergoes complex, regulated alternative splicing, giving rise to several mRNA species. Tau-316 transcripts are differentially expressed in the nervous system, depending on stage of neuronal maturation and neuron type (1). Tau-316 gene mutations have been associated with several neurodegenerative disorders such as Alzheimer′s disease, Pick′s disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy (2).
シーケンス
Full Length
再構成
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
保管および安定性
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0697-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)