Merck
S3401
Sigma-Aldrich
サンプルバッファー, レムリー 2×濃度
別名:
SDS サンプルバッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105323
NACRES:
NA.25
包装
vial of 6 mL
品質水準
100
200
保管温度
−20°C
アプリケーション
Laemmli 2倍濃度のサンプルバッファーは、SDS-PAGE におけるタンパク質サンプルの変性およびローディング用サンプルバッファーとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Laemmli サンプルバッファーは、Laemmli の SDS-PAGE システムにおいて使用されるタンパク質サンプル用に特別に作成されています。 タンパク質サンプルを2倍サンプルバッファー(1 : 1)と混合して、沸騰した水で2 ~ 5 分間加熱します。2-メルカプトエタノールは、分子内および分子間のジスルフィド結合を還元します。 SDS はタンパク質やサブユニットを変性し、それらの全体にマイナス電荷を付与することで、サイズに基づく分離を可能にします。 ブロモフェノールブルーは、タンパク質の泳動先端を示す色素として使用され、また、ローディングの際にサンプルを可視化する役割も持っています。 グリセロールは、サンプルの密度を上げることで、サンプルウェルにおいてサンプル層を形成します。
その他情報
溶液は、4%SDS, 20%グリセロ-ル, 10% 2-メルカプトエタノ-ル, 0.004%ブロモフェノ-ルブル-, 0.125M Tris-HCl(pH 約6.8)を含有しています。
数量
使用例:サンプルに等容量のゲルロ-ディング溶液を添加し、十分に混合してください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第2種指定化学物質
Jan Code
S3401-1VL:4.54817328941E12
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ロイペプチン powder, from synthetic, =96.5%
Roche
LEU-RO
ロイペプチン
Genetic removal of matrix metalloproteinase 9 rescues the symptoms of fragile X syndrome in a mouse model.
Sidhu H, et al.
The Journal of Neuroscience, 34, 9867-9879 (2014)
GADD45A and EPB41 as tumor suppressor genes in meningioma pathogenesis.
Piaskowski S, et al.
Cancer Genetics and Cytogenetics, 162, 63-67 (2005)
Dana E Nuti et al.
mBio, 2(4), doi:10-doi:10 (2011-08-19)
Detection of microbial antigens in clinical samples can lead to rapid diagnosis of an infection and administration of appropriate therapeutics. A major barrier in diagnostics development is determining which of the potentially hundreds or thousands of antigens produced by a
Amanda M Gonzales et al.
Nutrition & metabolism, 5, 17-17 (2008-06-14)
Adipocytes express inflammatory mediators that contribute to the low-level, chronic inflammation found in obese subjects and have been linked to the onset of cardiovascular disorders and insulin resistance associated with type 2 diabetes mellitus. A reduction in inflammatory gene expression
Maria Marín et al.
Genes, 10(1) (2019-01-20)
XPF endonuclease is one of the most important DNA repair proteins. Encoded by XPF/ERCC4, XPF provides the enzymatic activity of XPF-ERCC1 heterodimer, an endonuclease that incises at the 5' side of various DNA lesions. XPF is essential for nucleotide excision
プロトコル
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.