Merck
MSST0031
Sigma-Aldrich
SILuProt MAPT微小管関連タンパク質 タウ-441 ヒト
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
別名:
タウ-F, ペアードヘリカルフィラメント-タウ(PHF-タウ), 神経原線維変化タンパク質 ヒト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
NA.12
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
有効性
≥98 Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
適合性
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MAPT(4137)
関連するカテゴリー
詳細
Tau-441は、タウタンパク質の一種です。タウタンパク質は主に中枢神経系のニューロンに発現し、軸索輸送の重要な要素である微小管の安定化やシグナル伝達に関与しています。タウタンパク質はリン酸化を受け、この現象がタウタンパク質と微小管の関係を制御しています。過剰にリン酸化されたタウタンパク質などのアルツハイマー病(AD)関連タンパク質や、β-アミロイド前駆タンパク質(βAPP)、ユビキチン、各種シャペロンなどのミスフォールドタンパク質、プロテインキナーゼの沈着が、認知障害や筋機能不全の原因と考えられています3。タウタンパク質の機能異常は、微小管の崩壊や神経細胞内の輸送系の崩壊を招きます。他の疾患では、脳脊髄液中のタウタンパク質は進行性核上性麻痺の信頼性の高いバイオマーカーとみなされ、進行性核上性麻痺ではタウタンパク質の濃度が顕著に低下します。
免疫原
MAEPRQEFEVMEDHAGTYGLGDRKDQGGYTMHQDQEGDTDAGLKESPLQTPTEDGSEEPGSETSDAKSTPTAEDVTAPLVDEGAPGKQAAAQPHTEIPEGTTAEEAGIGDTPSLEDEAAGHVTQARMVSKSKDGTGSDDKKAKGADGKTKIATPRGAAPPGQKGQANATRIPAKTPPAPKTPPSSGEPPKSGDRSGYSSPGSPGTPGSRSRTPSLPTPPTREPKKVAVVRTPPKSPSSAKSRLQTAPVPMPDLKNVKSKIGSTENLKHQPGGGKVQIINKKLDLSNVQSKCGSKDNIKHVPGGGSVQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGQVEVKSEKLDFKDRVQSKIGSLDNITHVPGGGNKKIETHKLTFRENAKAKTDHGAEIVYKSPVVSGDTSPRHLSNVSSTGSIDMVDSPQLATLADEVSASLAKQGLDRIRGRKLGPFEGKPIPNPLLGLDSTRTGHHHHHHHHGGQ
生物化学的/生理学的作用
SILuProt MAPTは、[13C6, 15N4]-アルギニンおよび[13C6, 15N2]-リシンを組み込んだ組換え安定同位体標識ヒトMAPTです。ヒト293細胞に発現し、質量分析法でのMAPTのバイオアナリシスの内部標準物質として用いることができます。SILu Prot MAPTは481個のアミノ酸(C末端V5およびポリヒスチジンタグを含む)からなるタンパク質で、算出した分子量は36 kDaです。
物理的形状
リン酸緩衝生理食塩水を含む凍結乾燥粉末として提供されます。
法的情報
この製品はE.I.デュポン・ド・ヌムール・アンド・カンパニーの米国特許第7,396,688号および対応外国公報の下で認可されています。この製品を購入すると、検討のための第三者のためのサービスを含めて、購入した量の製品を研究開発のみに使用する権利(譲渡不可)が購入者に付与され。購入者は、本製品あるいは本製品の構成成分、またはそれらのいずれかを使用して製造した物質を第三者に販売することも、他の方法で譲渡することもできません。認められない使用に関するライセンス情報は以下から入手可能です: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803(E.I.デュポン・ド・ヌムール・アンド・カンパニー;連絡先:参与、 商業開発 ; デュポン・イクスペリメンタル・ステーションE268 ;19803デラウエア州ウィルミントン パウダーミル・ロード200) ;1-877-881-9787(電話)、1-302-695-1437(ファクス)、licensing@dupont.com。
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
MSST0031-10UG-PW:
MSST0031-BULK:
MSST0031-VAR:
MSST0031-10UG:
試験成績書(COA)