スキップする
F4883
フィブリノーゲン ヒト血漿由来
35-65% protein (≥90% of protein is clottable).
別名:
第I因子
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mg
在庫from市川市大町368
¥98,100
1 g
在庫from市川市大町368
¥196,000
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥766,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-598-6
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
human plasma
Mol wt:
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
¥98,100
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human plasma
Quality Segment
description
essentially plasmin(ogen) free
form
powder
quality
35-65% protein (≥90% of protein is clottable).
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
concentration
35-65% protein (biuret)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
0.9% NaCl: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
フィブリノゲンは、同定された初めての血液凝固因子であり、フィブリンタンパク質の前駆体です。このタンパク質は2本の鎖から構成され、それぞれの鎖は3本の鎖であるα, βおよびγから構成されています。これらの3サブユニットは、ヒト染色体座位4q23-q32に位置する3遺伝子によりコードされ、51 kbに及びます。[1]
Application
ヒト血漿のフィブリノゲンは、以下の目的で使用されています:
  • swCNT(単層カーボンナノチューブ)で行うフィブリノゲン吸着アッセイ
  • CD(円偏光二色性)分光法と温度スキャンを用いたCNT存在下でのフィブリノゲン構造の特性解析[2]
  • 赤血球凝集能を評価するために前肘静脈の静脈血から得られた赤血球懸濁液の調製[3]
  • マウス胎仔線維芽細胞(MEF)で行う線維素溶解アッセイ[4]
  • フィブリノゲン標識金(Fgn/Au)の調製[5]
  • ヒト微小血管内皮細胞によるin vitro血管新生の定量[6]および
  • 正期産のヒト胎盤から得られた栄養芽細胞におけるフィブリン誘発アポトーシスおよび分化調節の評価。[7]
Biochem/physiol Actions
タンパク質の凝固カスケ-ドに関与する急性期タンパク質です。
フィブリノ-ゲンは、タンパク質の凝固カスケ-ドに関与する急性期タンパク質です。 この凝固カスケ-ドは、フィブリノ-ゲンをフィブリンに変換するトロンビンの生成をもって完了します。トロンビンはフィブリノ-ゲンを迅速にタンパク質分解し、fibrinopeptide Aを遊離します。Fibrinopeptide Aが遊離するとフィブリン分子が生じます。この時点ではまだフィブリン分子は不溶性ではありませんが、フィブリン分子は近くにあるフィブリン分子やフィブリノ-ゲン分子と複合体を形成する傾向があります。さらに、トロンビンが第二のペプチドであるfibrinopeptide Bをフィブリンから切断します。切断により生じたフィブリンモノマ-は自然に重合し、不溶性ゲルを形成します。重合したフィブリンは非共有結合と静電気的引力によってひとつにまとまり、トロンビンがfactor XIIIに作用することによって産生されるアミノ基転移酵素であるfactor XIIIaにより安定化されます。こうして生じた不溶性フィブリン凝集物(凝塊)と凝集した血小板が損傷血管を塞ぎ、それ以後の出血を防ぎます。血漿フィブリノ-ゲン量は、炎症過程が体内に生じているか否かの非特異的な指標となります。哺乳動物に由来するフィブリノ-ゲンは、どの哺乳動物に由来するトロンビンによっても切断されます。
フィブリノゲンは急性期の炎症性タンパク質であり、血液凝固において重要な役割を果たしています。冠動脈性心疾患は、中国人集団におけるフィブリノゲンの血漿中レベルに関連しており、そのマーカーおよびリスク因子になる可能性があります。[1]フィブリノーゲンβ (FGB)鎖の455対立遺伝子(アリル)は、白人系フィンランド人女性の脳卒中患者の生存率の低さと関連しています。[8]高フィブリノゲン血症が先行する虚血性脳卒中には転帰不良がみられ、これはベースラインのフィブリノゲン濃度とは無関係です。[9]
Features and Benefits
原材料は、HIVおよびHBsAgの検査において陰性
Physical form
凍結乾燥品(クエン酸ナトリウムと塩化ナトリウムを含有)。
Analysis Note
タンパク量はビウレット法で測定
Disclaimer
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F3879F5386F6755
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
rat plasma
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, immunoblotting: suitable
concentration
35-65% protein (biuret)
concentration
50-70% protein (biuret)
concentration
-
concentration
60-80% (biuret)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mol wt
α-chain 63.5 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), β-chain 56 kDa, soluble dimer 340 kDa
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
mol wt
-
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
solubility
0.9% NaCl: soluble
solubility
0.9% NaCl: soluble 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. storage and thawing Is it possible to store at -20 freezer and repeated freezing and thawing
    1 回答
    1. This product has not been tested for freeze-thaw stability. However, in powder form, repeatedly removing this product from a freezer for the purpose of preparing fresh solutions, is not expected to be detrimental to the protein. Prepared solutions may be stored up to 1 week at 2 - 8 °C. It is not recommended to freeze stock solutions, as the freeze-thaw process may lead to protein degradation.
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/299/301/f4883pis.pdf
      役に立ちましたか?
  2. F4883-500MG contains Sodium Citrate and Sodium Chlorure. Is it possible to have their concentration ? What is the volume of sodium chloride we have to put in the bottle please?
    1 回答
    1. This material is lyophilized from a solution of 75 mM NaCl (4.39 mg/mL), 10 mM Na Citrate (2.94 mg/mL). It can be solubilized in 0.85% (w/v) sodium chloride to 2 mg/ml, by layering the protein on top of the saline solution and placing it in a 37°C water bath for 4-6 hours, with gentle agitation.
      役に立ちましたか?
  3. Hello. For your F4883-500MG Fibrinogen product, is there 500mg of pure fibrinogen in the vial? Or is there 500 mg of reagent - of which a fraction is clottable Fibrinogen? Do you have preparation instructions for this reagent?
    1 回答
    1. F4883-500MG contains 500 mg of solid. Fibrinogen can be solubilized in 0.85% (w/v) sodium chloride (2 mg/ml) by layering the protein on top of the saline solution and placing it in a 37 °C water bath for 4-6 hours with gentle agitation.