Merck
T3376
Sigma-Aldrich
DL-α-トコフェロールアセタート
≥96% (HPLC)
別名:
all-rac-α-トコフェリルアセタート, 酢酸ビタミンE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,030
25 G
¥6,160
100 G
¥17,600
¥6,030
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,030
25 G
¥6,160
100 G
¥17,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H52O3
CAS番号:
分子量:
472.74
Beilstein:
97512
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
¥6,030
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
viscous liquid
テクニック
HPLC: suitable
colorless to dark yellow
密度
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI Key
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-トコフェロールは、ヒトと動物の組織[1]および葉の葉緑体にも最も多く含まれるビタミンEの形態です。[2]サプリメントの主要な形態です。[1]DL-α-トコフェロール・アセタートはビタミンEの唯一の貯蔵型と考えられます。[3]
アプリケーション
DL-α-トコフェロール・アセタートは、ストレプトゾトシン誘発糖尿病ラットの血圧と脂質プロファイルへの効果を研究するために使用されています。[4]血漿試料[5][6]と成熟した新鮮なタバコ葉を使用したα-トコフェロール分析の標準物質としても使用されています。[7]
生物化学的/生理学的作用
トコフェロール(TCP)(ビタミンE)は、クロマノール環のフェノール部分のメチル化程度が異なる一連の(α、β、γおよびδ)キラル有機分子です。 トコフェロールは、細胞膜を酸化的損傷から保護する脂溶性抗酸化物質です。α-トコフェロールはホモ・サピエンスが優先的に吸収するトコフェロールの形態ですトコフェロール・アセタートは、α-トコフェロールに類似した、ただしまったく同じではない特性を有しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T3376-100G:
T3376-BULK:
2560120:
T3376-VAR:
T3376-5G:
T3376-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of alpha-tocopherol supplementation on blood pressure and lipidic profile in streptozotocin-induced diabetes mellitus in spontaneously hypertensive rats
da Costa VAV and Vianna LM
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 351(1-2), 101-104 (2005)
Nutrient Requirements of Fish and Shrimp (2011)
High levels of dietary unsaturated fat decrease alpha-tocopherol content of whole body, liver, and plasma of chickens without variations in intestinal apparent absorption
Villaverde C, et al.
Poultry Science, 87(3), 497-505 (2008)
Lowered plasma vitamin C, but not vitamin E, concentrations in dementia patients
Charlton KE, et al.
The Journal of Nutrition, Health & Aging, 8(2), 99-108 (2004)
gamma-Tocopherol, the major form of vitamin E in the US diet, deserves more attention
Jiang Q, et al.
American Journal of Clinical Nutrition, 74(6), 714-722 (2001)
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the concentration?
    1 回答
    1. This product is a neat or pure liquid and has not been diluted. The concentration may be determined by using the lot specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 0.96 g/mL and a molecular weight of 472.74 g/mol. The minimum purity is 96%, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 1.95M (96%) to 2.03M (100%). Please see the link below to review the product datasheet for additional information.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/295/556/t3376pis.pdf