Merck
47786
Supelco
酢酸DL-α-トコフェロール
analytical standard
別名:
ビタミンE, O-アセチル-α-トコフェロール, DL-α-トコフェリル, 酢酸DL-α-トコフェロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H52O3
CAS番号:
分子量:
472.74
Beilstein:
97512
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type fat soluble vitamin
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
224 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI Key
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
本物質は、食品と接触することを意図したプラスチックに関するEU規則10/2011の輸入自由品目リストに記載されています。
アプリケーション
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47786:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takafumi Matsumura et al.
Scientific reports, 11(1), 3458-3458 (2021-02-12)
In vitro spermatogenesis (IVS) using air-liquid interphase organ culture method is possible with mouse testis tissues. The same method, however, has been hardly applicable to animals other than mice, only producing no or limited progression of spermatogenesis. In the present
Kristin I Løken-Amsrud et al.
PloS one, 8(1), e54417-e54417 (2013-01-26)
Alpha-tocopherol is the main vitamin E compound in humans, and has important antioxidative and immunomodulatory properties. The aim of this study was to study alpha-tocopherol concentrations and their relationship to disease activity in Norwegian multiple sclerosis (MS) patients. Prospective cohort
Katharina M Espe et al.
Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN, 8(3), 452-458 (2013-01-22)
Trials with the antioxidant vitamin E have failed to show benefit in the general population. Considering the different causes of death in ESRD, this study investigated the association between plasma concentrations of α-tocopherol and specific clinical outcomes in diabetic hemodialysis
Po-Hsien Huang et al.
Science signaling, 6(267), ra19-ra19 (2013-03-21)
Vitamin E is a fat-soluble vitamin with antioxidant properties. Tocopherols are the predominant form of vitamin E found in the diet and in supplements and have garnered interest for their potential cancer therapeutic and preventive effects, such as the dephosphorylation
Chuan Liu et al.
Toxicology letters, 218(1), 2-9 (2013-01-22)
Whether exposure to radiofrequency electromagnetic radiation (RF-EMR) emitted from mobile phones can induce DNA damage in male germ cells remains unclear. In this study, we conducted a 24h intermittent exposure (5 min on and 10 min off) of a mouse
プロトコル
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf