Merck
47783
Supelco
(±)-α-トコフェロール
analytical standard
別名:
DL-all-rac-α-トコフェロール, ビタミンE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H50O2
CAS番号:
分子量:
430.71
Beilstein:
94012
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
E番号:
E307
グレード
analytical standard
形状
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type fat soluble vitamin
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI Key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-トコフェロールは脂溶性ビタミンEの一形態であり、抗酸化作用、抗炎症作用、細胞増殖抑制作用、抗がん作用を示します。
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。10/2011にリストに収載された化合物に関する利用可能な参考資料はこちらをご覧ください。
アプリケーション
この分析標準品は以下の用途で使用されています:
  • 液-液抽出(LLE)後の超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)/蛍光検出による、ヒト血清サンプル中のビタミンAと4種類のトコフェロール異性体すべての同時測定
  • 4種類の小麦品種の草・穀物サンプル中のビタミンB(B1、B2、B5、B9)とビタミンE(α-トコフェロール、β-トコフェロール、α-トコトリエノール、β-トコトリエノール)の液体クロマトグラフィー・エレクトロスプレーイオン化/多段質量分析(LC-ESI-MS/MS)による多成分一斉分析
  • 非水性逆相高速液体クロマトグラフィー(NARP-HPLC)と大気圧化学イオン化タンデム質量分析(APCI-MS/MS)検出を併用した、ペカンナッツ品種サンプル中の4種類のトコフェロールと4種類のトコトリエノールの分離と推定
  • 計量化学支援により最適化した高速液体クロマトグラフィー(HPLC)/蛍光検出(FLD)に基づく方法による、8種類のトコールホモログを検出・定量するための異なる冷圧油サンプルの分析
  • 不純物添加を検出するための高速液体クロマトグラフィー/UV検出を用いた芳香族ピーナツ油(APO)および4種類の精製植物油中のトコフェロールの多成分一斉定量
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
47783:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Simultaneous determination of retinol, ?-tocopherol and ?-carotene in serum by isocratic high-performance liquid chromatography
Arnaud.J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 572(1-2), 103-116 (1991)
Simultaneous determination of plasma retinol, alpha-tocopherol, lycopene, alpha-carotene, and beta-carotene by high-performance liquid chromatography.
Miller WK, et al.
Analytical Biochemistry, 138(2), 340-345 (1984)
George Gachumi et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(5) (2021-04-04)
Phytosterols and tocopherols are commonly used in food and pharmaceutical industries for their health benefits. Current analysis methods rely on conventional liquid chromatography, using an analytical column, which can be tedious and time consuming. However, simple, and fast analytical methods
Guowei Zheng et al.
Plant diversity, 42(1), 44-51 (2020-03-07)
Understanding the responses of crops to elevated atmospheric carbon dioxide concentrations (E[CO2]) is very important in terms of global food supplies. The present study investigates the effects of CO2 enrichment (to 800 μmol mol-1) on the physiology of soybean plants and the
Ali A Albarhani et al.
Clinical biochemistry, 48(16-17), 1105-1112 (2015-04-30)
In widely used protocols for the collection and isolation of cord blood mononuclear cells, investigators are left with substantial volumes of diluted plasma which could be used for other measurements. The aim of this study was to ascertain the validity
プロトコル
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.