スキップする
258024
α-トコフェロール
≥95.5%
別名:
(±)-α-トコフェロール, DL-all-rac-α-トコフェロール, ビタミンE
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
出荷予測2026年8月03日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥12,300
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥21,200
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥42,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C29H50O2
CAS番号:
分子量:
430.71
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058016
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
233-466-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
94012
¥12,300
出荷予測2026年8月03日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95.5%
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
color
faint brown to brown, yellow to very dark yellow
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
General description
α-トコフェロールは活性型ビタミンEです。ヒドロペルオキシルラジカルの捕捉剤として機能し、生物を酸化的損傷から保護します。α-トコフェロールは細胞シグナル伝達や免疫応答の制御に非常に重要です。α-トコフェロールの欠乏は、無ベータリポタンパク血症、嚢胞性線維症、セリアック病と関連します。抗増殖作用があります。ヒト線維芽細胞の亜ヒ酸塩による損傷を阻止します。
Application
α-トコフェロールは以下の用途に使用されています:
  • 逆相高速液体クロマトグラフィーによる濃度測定の標準として
  • 二酸化塩素(ClO2)の細胞毒性に対するレスキュー作用の研究
  • アセトアミノフェン(APAP)による肝臓損傷に対する保護作用の評価
Biochem/physiol Actions
トコフェロール(TCP)(ビタミンE)はキラル有機分子の一群であり、クロマノール環フェノール部分の3ヶ所のメチル化状態により分けられます(α、β、γ、δ)。 トコフェロールは脂溶性の抗酸化剤で、細胞膜を酸化的損傷から保護します。α-トコフェロールはヒトで優先的に吸収される型のトコフェロールです。 トコフェロールの様々なアイソフォームやアナログはin vivoで逆の活性や異なる制御活性を示します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR1031906691667600
description
≥95.5%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
tested according to Ph. Eur.
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥95.5%
assay
-
assay
96.0-102.0%
assay
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
application(s)
cell analysis
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-トコフェロール
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Could you please provide the concentration of this product (mg/ml)?
    1 回答
    1. This product is a neat or pure liquid and has not been diluted. This material has a density of 0.950 g/mL and a molecular weight of 430.71 g/mol. The minimum purity is 95.5%, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 2.11M (95.5%) to 2.20M (100%).