Merck
T3001
Sigma-Aldrich
(+)-α-トコフェロールアセタート
oil or semi-solid, ~1360 IU/g
別名:
酢酸ビタミンE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H52O3
CAS番号:
分子量:
472.74
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058007
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
plant
品質水準
詳細
Synthesized from natural α-tocopherol
形状
oil or semi-solid
比活性
~1360 IU/g
yellow
mp
~25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI Key
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
αα-酢酸トコフェロールは脂溶性ビタミンであり、ビタミンEの一種です。食事から得ることができます。RRR-α-トコフェロールはα-トコフェロールの天然の一形態です。
アプリケーション
(+)-α-酢酸トコフェロールは以下の用途に使用されています。
  • 網膜細胞株の増殖培地の成分として
  • 葉野菜の組成を研究するための高速液体クロマトグラフィー(HPLC)の外部標準物質として
  • trans-レスベラトロールでカプセル化された脂質ナノ担体(R-ナノ)の調製に
生物化学的/生理学的作用
αα-トコフェロールは、その抗酸化特性のためラジカル連鎖ブレーカーとも呼ばれます。
トコフェロール(TCP)(ビタミンE)は、クロマノール環のフェノール部分のメチル化の程度が異なる一連の(α、β、γおよびδ)キラル有機分子です。トコフェロールは、細胞膜を酸化的損傷から保護する脂溶性抗酸化物質です。αα-トコフェロールは人類が優先的に吸収するトコフェロールの一形態です。酢酸トコフェロールは、α-トコフェロールに類似した、しかしまったく同じではない特性を有します。
注意
空気酸化を避けて保存してください。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T3001-VAR:
T3001-10G:
T3001-1KG:
T3001-BULK:
2550043:
T3001-100G:
2020106:
T3001-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Safety assessment of the substance alpha-tocopherol acetate for use in food contact materials
Bolognesi C, et al.
EFSA Journal, 14(3), 4412-4412 (2016)
Resveratrol liposomes and lipid nanocarriers: comparison of characteristics and inducing browning of white adipocytes
Zu Y, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 164, 414-423 (2018)
Effects of natural (RRR α-tocopherol acetate) or synthetic (all-rac α-tocopherol acetate) vitamin E supplementation on reproductive efficiency in beef cows.
Horn M, Gunn P, Van Emon M, et al.
Journal of Animal Science, 88, 3121-3127 (2011)
Partial nutrient characterization of arugula (rocket-Eruca sativa L.) and the effect of heat treatment on its lipoxidase activity
Tassi EMM, et al.
Brazilian Journal of Food Technology, 21 (2018)
Ye Zhang et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(29), 8242-8247 (2011-06-17)
Photoionization is known to take place when α-tocopherol (TOH) is excited to the S(1) state in a polar medium. It has been previously suggested that TO(•) is formed only as a result of proton release by TOH(•+), a process that
資料
Importance and uses of vitamin E (tocopherol) in serum-free eukaryotic, including hybridoma and chinese hamster ovary (CHO), cell cultures.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.